Learn More
Polyco Healthline Sacs lourds dans un sac
Beschreibung
- Catégorie : Sacs à déchets
- Force : Robuste
- Capacité : 70 L, 90 L, 110 L
- Format du pack : Flat Pack
- Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
- Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
- Approuvé par la CHSA (Code produit : 01404)
- Capacité de 110 L (code produit : 01404)
- Largeur élargie de 830 mm (code produit : 01404)
- Couleurs disponibles : Noir, Bleu, Transparent, Vert, Rouge, Blanc, Jaune
- Dimensions des sacs : 406/635 x 975 mm (16/25 x 39 in. environ), 457/725 x 850 mm (18/29 x 34 in. environ), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. environ), 457/830 x 975 mm (18/33 x 39 in. environ)
- Contenu en matériaux recyclés :
- Contenu 100 % recyclé (Codes produits : GWH4, GWH1, GWH2A, HCW4)
- Fabriqué à partir de polyuthene recyclé à 100 % (codes produits : 01404, BSHD3, BSHD1, BCOL/B, 009613, BCOL/G, BCOL/R, BCOL/W, BCOL/Y)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 200 sacs/cs., 72 caisses/palette |
| Longueur (impériale) | 38,4 in |
| Largeur (impériale) | 18/28,5 in |
| Type de produit | Sachets pour l’élimination de déchets |
| Mehr anzeigen |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?