Learn More
Polyco Healthline Sacs lourds en rouleau, 90 L
Code produit 31925007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
965 mm
975 mm
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Couleur Conditionnement
31925007 975 mm Transparent 250 pièces
31924980 975 mm Noir 200 pièces
31925044 965 mm Transparent 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31925007 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur MVK032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.33€
    40.25€ / 250 pièces
    Économisez 73.08€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fournis sur un rouleau pratique, ces sacs de déchets de 90 L offrent une solidité fiable pour des applications d’élimination lourdes. Leur construction durable favorise une gestion et une gestion efficaces des déchets.
  • Catégorie : Sacs à déchets
  • Force : Robuste
  • Capacité : 90 L
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
  • Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
  • Couleurs disponibles : Noir, Transparent
  • Dimensions du sac : 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. environ.), 381/711 x 975 mm (15/28 x 39 in. environ), 190/730 x 980 mm (7,5/29 x 39 in. environ)
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • Fabriqué à partir de polyuthylène 100 % recyclé (Code produit : BSHD1ROLL)
    • 50 % de contenu recyclé (Code produit : MVK032)
    • 30 % de contenu recyclé (Code produit : LBROLL)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 38,4 in
Largeur (impériale) 15/28 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 23,8 gal
Capacité (métrique) 90 L
Longueur (métrique) 975 mm
Largeur (métrique) 381/711 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.