Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
Product Code. 15712199 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Orbite:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacité de charge (métrique):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Orbite Capacité de charge (métrique) Type de contrôleur unitSize
15712199 25 mm 22,7 kg Analogique 1 pièce
15722199 25 mm 22,7 kg Numérique 1 pièce
15732199 25 mm 45,4 kg Numérique 1 pièce
15742199 51 mm 45,4 kg Numérique 1 pièce
15752199 25 mm 68 kg Numérique 1 pièce
15762199 51 mm 68 kg Numérique 1 pièce
15772189 19 mm 16 kg Analogique 1 pièce
15782189 19 mm 16 kg Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15712199 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30391837
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’agitateur à usage intensif OHAUS™ est conçu pour une large gamme d’applications avec des charges plus importantes ou plus lourdes qui nécessitent des résultats précis.
  • Conçu pour les applications avec des charges lourdes
  • L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
  • Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbite 25 mm
Capacité de charge (métrique) 22,7 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie
Vitesse de rotation 25 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Ampérage 2,5 A
Type de produit Agitateur
Certifications/Conformité CE, TUV
Matériau Plateforme en aluminium
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (métrique) 61 cm
Dimensions (L x l x H) 61 x 67,8 x 14,9 cm
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 61 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (impériale) 26,7 in
Largeur (métrique) 67,8 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 61 cm
Poids (impériale) 108 lb
Poids (métrique) 49 kg
Type de contrôleur Analogique
Description Agitateur, usage intensif, SHHD2325AL, UE
Modèle SHHD2325AL
Plage de durée 1 à 120 min