Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
Code produit 15722199 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacité de charge (métrique):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Capacité de charge (métrique) Type de contrôleur Conditionnement
15722199 25 mm 22,7 kg Numérique 1 pièce
15712199 25 mm 22,7 kg Analogique 1 pièce
15732199 25 mm 45,4 kg Numérique 1 pièce
15742199 51 mm 45,4 kg Numérique 1 pièce
15752199 25 mm 68 kg Numérique 1 pièce
15762199 51 mm 68 kg Numérique 1 pièce
15772189 19 mm 16 kg Analogique 1 pièce
15782189 19 mm 16 kg Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15722199 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30391844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4240.00€
    3177.84€ / 1 pièces
    Économisez 1062.16€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur à usage intensif OHAUS™ est conçu pour une large gamme d’applications avec des charges plus importantes ou plus lourdes qui nécessitent des résultats précis.
  • Conçu pour les applications avec des charges lourdes
  • L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
  • Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 25 mm
Capacité de charge (métrique) 22,7 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie
Vitesse de rotation 20 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Ampérage 2,5 A
Type de produit Agitateur
Certifications/Conformité CE, TUV
Matériau Plateforme en aluminium
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (métrique) 61 cm
Dimensions (L x l x H) 61 x 67,8 x 14,9 cm
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 61 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (impériale) 26,7 in
Largeur (métrique) 67,8 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 61 cm
Poids (impériale) 108 lb
Poids (métrique) 49 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur, usage intensif, SHHD2325DG, UE
Modèle SHHD2325DG
Plage de durée 1 s à 160 h