Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
Code produit 15782189 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacité de charge (métrique):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Tamaño de la unidad:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Orbite Capacité de charge (métrique) Type de contrôleur Tamaño de la unidad
15782189 19 mm 16 kg Numérique 1 pièce
15712199 25 mm 22,7 kg Analogique 1 pièce
15722199 25 mm 22,7 kg Numérique 1 pièce
15732199 25 mm 45,4 kg Numérique 1 pièce
15742199 51 mm 45,4 kg Numérique 1 pièce
15752199 25 mm 68 kg Numérique 1 pièce
15762199 51 mm 68 kg Numérique 1 pièce
15772189 19 mm 16 kg Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15782189 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30391811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00€
    1981.84€ / 1 pièces
    Économisez 778.16€
    28% de réduction
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
L’agitateur à usage intensif OHAUS™ est conçu pour une large gamme d’applications avec des charges plus importantes ou plus lourdes qui nécessitent des résultats précis.
  • Conçu pour les applications avec des charges lourdes
  • L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
  • Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 16 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Ampérage 2,5 A
Type de produit Agitateur, usage intensif
Certifications/Conformité CE, TUV
Type de prise Prise EU
Matériau Plateforme en aluminium
Profondeur (impériale) 16,30 in
Profondeur (métrique) 41,3 cm
Dimensions (L x l x H) 41,3 x 35,5 x 14,9 cm
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 16,30 in
Longueur (métrique) 41,3 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 27,8 cm
Largeur (métrique) 35,5 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 33 cm
Poids (impériale) 48,1 lb
Poids (métrique) 21,8 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur, usage intensif, SHHD1619DG, UE
Modèle SHHD1619DG, UE
Plage de durée 1 s à 160 h