Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Robuste SMS Couvercle de bol autoclavable
Code produit 17974106 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
11 à 16 po
12 à 20 po
20 à 26 po
26 à 30 po
27 à 34 po
28 à 35 po
30 à 40 po
31 à 41 po
37 à 47 po
40 à 50 po
Largeur (impériale):
11 à 16 po
12 à 20 po
20 à 26 po
26 à 30 po
27 à 34 po
28 à 35 po
30 à 40 po
31 à 41 po
37 à 47 po
40 à 50 po
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
17974106 11 à 16 po 11 à 16 po 500 pièces
17924146 12 à 20 po 12 à 20 po 500 pièces
17994106 20 à 26 po 20 à 26 po 500 pièces
17944146 26 à 30 po 26 à 30 po 100 pièces
17904116 27 à 34 po 27 à 34 po 50 pièces
17954146 28 à 35 po 28 à 35 po 50 pièces
17914116 30 à 40 po 30 à 40 po 50 pièces
17964146 31 à 41 po 31 à 41 po 50 pièces
17924116 37 à 47 po 37 à 47 po 50 pièces
17984146 40 à 50 po 40 à 50 po 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17974106 Fournisseur Keystone Cleanroom Products™ Code fournisseur BWLKCRP30020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00€
    2366.56€ / 500 pièces
    Économisez 63.44€
    2% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Ce 50 g/ m²SMS Le couvercle de bol autoclavable offre une barrière microbienne idéale pour les applications de production pharmaceutique.
  • Gagnez du temps en utilisant le couvercle de bol à bouchon au lieu de l'envelopper de feuilles de papier. SMS ruban adhésif pour autoclave
  • Utilisé conjointement avec un sac d'autoclave secondaire, il crée un système d'emballage efficace.
  • Une fois le sac extérieur retiré, ce couvercle de bol doit rester en place, assurant une protection contre la contamination microbienne et particulaire pendant la réalisation des autres opérations de préparation.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement certifié ISO 8 salles blanches
  • Conçu pour les cycles d'autoclave (121 °C à 135 °C)
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique et de la mise en place du matériel
  • Hydrophobe et résistant aux déchirures et aux perforations
  • Non pelucheux
  • Conditionnement pratique : 1 couvercle par sachet plastique thermoscellé et étiqueté
  • Certificats de conformité envoyés avec tous les envois
  • Fabriqué en USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Élastique
Couleur Bleu clair
Jetable Usage unique
Matériau Plastique multienrobage renforcé
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 121°C à 135°C
Longueur (impériale) 11 à 16 po
Largeur (impériale) 11 à 16 po
Type de produit Cubierta redonda
Longueur (métrique) 28 à 40,6 cm
Largeur (métrique) 28 à 40,6 cm