Learn More
Keystone Cleanroom Products Robuste SMS Sac pour autoclave
Code produit 17892477 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
16 in
17 in
18 in
20 in
21 po
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
35 in
36 in
48 in
Capacité (impériale):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz
662 oz.
705 oz
790 oz
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Capacité (impériale) Conditionnement
17892477 21 po 220 oz. 250 pièces
17852477 16 in 135 oz. 250 pièces
17862477 17 in 176 oz. 250 pièces
17872477 18 in 198 oz. 250 pièces
17882477 22 in 312 oz. 250 pièces
17802487 20 in 258 oz. 250 pièces
17812487 22 in 330 oz. 250 pièces
17832487 24 in 408 oz. 250 pièces
17822487 30 in 510 oz. 250 pièces
17862487 28 in 550 oz 250 pièces
17842487 26 in 486 oz. 250 pièces
17852487 24 in 510 oz. 125 pièces
17872487 30 in 662 oz. 250 pièces
17882487 35 in 790 oz 250 pièces
17892467 30 in 705 oz 250 pièces
17802497 36 in 920 oz. 250 pièces
17822477 30 in 870 oz. 250 pièces
17812477 36 in 1260 oz. 250 pièces
17842477 48 in 1680 oz. 125 pièces
17832477 48 in 2256 oz. 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 17892477 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BGSMS3SS1221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    1224.26€ / 250 pièces
    Économisez 30.74€
    2% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
La barrière supérieure de ce produit empêche la pénétration des liquides et des micro-organismes.
  • Système de fermeture auto-scellante pratique et rapide
  • Amélioration significative par rapport à la découpe et à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif.
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Tissu résistant et indéchirable de 50 g/m² SMS matériel
  • Sous-conditionnés dans des sachets en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot de fabrication et la date de fabrication pour la traçabilité.
  • Fabriqué en USA
Spécification
Poids de base 50 gsm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Auto-adhésif
Couleur Bleu clair
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Esterilización por vapor
Matériau Tissu non tissé
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 50 gsm
Longueur (impériale) 21 po
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 220 oz.
Capacité (métrique) 6.51 L
Longueur (métrique) 53.3 cm
Largeur (métrique) 30.5 cm
Épaisseur (métrique) 50 gsm