Learn More
Notrax Sorbant usage intensif pour Sorb Stance™
Code produit 17792228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2 000 x 80 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792228 2 000 x 80 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17792228 Fournisseur Notrax Code fournisseur 580H0036GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.54€
    11.73€ / 1 pièces
    Économisez 2.81€
    19% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Le sorbant usage intensif pour Sorb Stance™ absorbe la plupart des liquides industriels tels que les hydrocarbures et les produits dérivés. Il est renforcé et 100 % non pelucheux sur les deux côtés, ce qui rend le produit résistant et durable.
  • Le sorbant usage intensif pour Sorb Stance™ absorbe la plupart des liquides industriels tels que les hydrocarbures et les produits dérivés
  • Il est renforcé et 100 % non pelucheux sur les deux côtés, ce qui rend le produit résistant et durable
  • Ce sorbant usage intensif collecte et retient les gouttes des machines et des paillasses
Spécification
Dimensions (L x l) 2 000 x 80 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 65,6 pi
Longueur (métrique) 2000 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 80 cm