Learn More
Brannan Sonimètre robuste avec sonomètre et humidimètre
Code produit 31810750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20 °C à +60 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
31810750 -20 °C à +60 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31810750 Fournisseur Brannan Code fournisseur 13/491/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.16€
    73.76€ / 1 pièces
    Économisez 44.40€
    37% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Mesure du niveau sonore.
  • Sonimètre avec thermomètre et humidimètre
  • Grand écran LCD avec indicateur de niveau sonore vert, jaune et rouge
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage et une pochette protectrice robuste
  • Pondération de la fréquence A/C
  • Fonctions max min / conservation des données
  • Temps de réponse sélectionnable : Rapide/Lent
  • Indicateur de batterie faible
  • Alarme sonore
  • Mise hors tension automatique
Spécification
Type de batterie 3 piles AA
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage en usine
Type de produit Sonomètre numérique
Plage de températures (impériale) -4 °F à +140 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +60 °C
Tension 4.8 V
Garantie 2 ans