Learn More
Brady™ Fermoir en acier renforcé avec chaîne de 150 mm
Code produit 15683517 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15683517 Argent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15683517 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 230000
En stock
Le boulon en acier en forme de U solide ne peut pas être écarté une fois les verrous en place.
  • Empêche le vandalisme
  • Fourni avec une chaîne de 150 mm
Spécification
Couleur Argent
Matériau Acier gros calibre avec placage résistant à la rouille
Diamètre (métrique) de la manille 9,00 mm
Hauteur (métrique) 85,10 mm
Nbre de cadenas 1
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 59 mm