Learn More
Brady™ Verrouillage court en acier robuste
Code produit 10001304 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10001304 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10001304 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236919
Expédition estimée: 18-11-2026
Le dispositif de consignation court en acier robuste peut être utilisé lorsque les conditions de consignation varient en taille. Verrouillez les petits boîtiers de commande et les grands leviers à l'aide d'un seul dispositif.
  • Deux tailles de moraillon : l'une mesure 31,75 x 44,45 mm, l'autre a un diamètre de 19 mm.
  • Verrouillez les petits boîtiers de commande et les grands leviers à l'aide d'un seul dispositif.
  • Il est possible d'utiliser 6 cadenas.
Spécification
Type de produit moraillons de verrouillage
Alternate Part Number STUBBY LOCKOUT ROUGE
Couleur Rouge
Matériau Acier gros calibre
Certifications/Conformité Norme ANSI Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Profondeur (impériale) 0,27 in
Profondeur (métrique) 6.86 mm
Description Loquet de verrouillage court
Diamètre (impériale) de la manille 0,375 in
Diamètre (métrique) de la manille 10 mm
Dimensions (P x L x H) 6.86 x 50.29 x 136.40 mm
Dimensions (L x l) 31,75 x 44,45 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 5,37 in
Hauteur (métrique) 136,4 mm
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -30 °F à +200 °F
Plage de températures (métrique) -35 °C à +177 °C
Largeur (impériale) 1,98 in
Largeur (métrique) 50.29 mm