Learn More
Brady™ Mors de verrouillage robuste en acier avec revêtement antirouille
Code produit 11701995 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11701995 Argent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11701995 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236918
En stock
Le verrou de sécurité en acier robuste avec revêtement antirouille est doté d'un boulon en acier massif en forme de U qui ne peut être forcé une fois les verrous en place, empêchant ainsi le vandalisme.
  • Livré sans chaîne.
  • Diamètre intérieur du boulon en forme de U : 25,40 mm.
  • Peut contenir jusqu'à 3 cadenas.
Spécification
Type de produit Moraillon de verrouillage
Alternate Part Number VERROUILLAGE EN ACIER SANS CHAÎNE
Couleur Argent
Matériau Acier gros calibre avec placage résistant à la rouille
Certifications/Conformité Norme ANSI Z244, OSHA 29 CRF 1910.147
Description moraillon en acier robuste
Diamètre (impériale) de la manille 0,354 in
Diamètre (métrique) de la manille 9 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 3,35 in
Hauteur (métrique) 85,10 mm
Capacité Jusqu’à 3 cadenas
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -30 °F à +350 °F
Plage de températures (métrique) -35 °C à +177 °C
Poids (métrique) 1 kg
Largeur (impériale) 2,32 in
Largeur (métrique) 59 mm