Learn More
Ohaus™ Pince de support à usage intensif
Code produit 15742439 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
102 à 356 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (métrique) de la poignée unitSize
15742439 102 à 356 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15742439 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30400022
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La pince de support à usage intensif OHAUS™ fournit un support sûr pour le maintien des bouteilles de gaz à des positions élevées.
  • Convient à la conservation de la verrerie en toute sécurité
  • Pour applications à usage intensif
  • Fabrication en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Pince à usage intensif
Matériau Fonte d’aluminium
À utiliser avec (équipement) Bouteilles de gaz
Description Pince, support, 712 usage intensif, CLR-712
Hauteur (métrique) 152,000 mm
Hauteur (impériale) 4,50 po
Longueur (impériale) 3,25 po
Longueur (métrique) 83 mm
Dimensions (métrique) de la poignée 102 à 356 mm
Largeur (impériale) 6,00 po
Dimensions (impériale) de la poignée 4 à 14 in
Largeur (métrique) 152,00 mm