Description
- Réalisez facilement toutes vos tâches de nettoyage grâce à ce papier essuie-tout multi-usages résistant.
- Les déversements de liquides sont rapidement maîtrisés grâce à une conception robuste qui reste durable même lorsqu'elle est mouillée.
- Sa forte capacité d'absorption permet d'éliminer efficacement l'huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté.
- Réduisez les déchets et la consommation grâce à notre rouleau de papier industriel réutilisable.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ess Web |
| Longueur (impériale) | 128.28 yd. |
| Longueur (métrique) | 117.3 m |
| Largeur (impériale) | 10,04 in |
| Largeur (métrique) | 25.5 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | FSC crédit MIX, ISO 9001 ISO 14001, écoétiquette UE |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 700/Cs. |
| Épaisseur | 1-ply |
| Afficher plus |