Learn More
Hécogénine (>80 %), TRC
Code produit 30392827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392827 250 mg
30406025 50 mg
30395537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30392827 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH129945250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 467-55-0
Formule moléculaire C27 H42 O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.62
Synonyme Spirostan-12-one, 3-hydroxy-, (3β,5α,25R)-, 5α,25D-Spirostan-12-one, 3β-hydroxy- (7CI), 5α-Spirostan-12-one, 3β-hydroxy-, (25R)- (8CI), (+)-Hecogenin, (25R)-3β-Hydroxy-5α-spirostan-12-one, (3β,5α,25R)-3-Hydroxyspirostan-12-one, 12-Oxotigogenin, 25(R)-3β-Hydroxyspirostan-12-one, 3β-Hydroxy-5α-hecogenin, Gekogenin, Hecogenin, Hekogenin, Hocogenin, NSC 115921
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC(=O)[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hecogenin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)12-21-19-6-5-17-11-18(28)8-9-25(17,3)20(19)13-23(29)26(21,24)4/h15-22,24,28H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-,27-/m1/s1
Poids de la formule 430.3083