Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel de Hegsted
Code produit 11455642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11455642 2 kg
11465642 10 kg
11475642 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455642 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0290284002
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le mélange salin de Hegsted est utilisé dans l'alimentation des rongeurs.
  • Mélange minéral
  • Pour le régime des rongeurs
  • Poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
À utiliser avec (application) Alimentation des rongeurs
Quantité 2 kg