Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Expert 120
Code produit. 10045731 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Motor Speed:
5 à 120 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10045731
Marque: Heidolph™ 5235101000
Le moteur de la pompe du modèle 01 de la série Hei-FLOW Advantage peut être utilisé avec des têtes de pompes monocanal ou multicanaux.
  • Le moteur de la pompe du modèle 01 de la série Hei-FLOW Advantage peut être utilisé avec des têtes de pompes monocanal ou multicanaux. Avec des têtes de pompes monocanal, les débits se situent dans la plage de 0,38 à 813 ml/min ; avec des têtes de pompes multicanaux, cette plage est de 0,005 à 329 ml/min.
  • L’intégration d’une interface analogique permet la commande à distance de toutes les fonctions. Une pédale permettant le dosage par pression du pied peut être adaptée en option. Les mains restent ainsi libres pour effectuer d’autres travaux, par exemple tenir le tuyau et le récipient.
  • Une vitesse de rotation de 5 à 120 tr/min avec une précision de réglage de ±3,5 % garantit des résultats de processus optimaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3.5%
Type de contrôle Numérique à vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP33
Débit 0.38 to 813 mL/min. (Single-channel), 0.005 to 329 mL/min. (Multi-channel)
Motor Speed 5 à 120 tr/min
Tension 230 V
Type de bouchon Prise EU