Learn More
Heidolph™ Pompe péristaltique HEI-FLOW Ultimate 600
Code produit. 10049240 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Débit:
2,0 à 4 056 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10049240
Marque: Heidolph™ 5235206000
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La possibilité de basculer entre un dosage précis et un transport rapide font de ce modèle de pompe le complément idéal d’un système de réacteur. Avec un débit de 2,0 à 4 056 ml/min, lorsqu’elle est utilisée avec des têtes de pompe monocanal, les débits des modes de fonctionnement par lot d’alimentation et par chimiostat peuvent être transmis avec précision. Le remplissage et la vidange rapides du système de réacteur sont également possibles.
  • Plage de vitesses élevées de 24 à 600 tr/min
  • Entraînement de pompe non adapté au fonctionnement multicanaux
  • Moteur de précision de contrôle : ± 0,5 %
  • Sélectionner le sens de rotation : CW / CCW
  • Débits, pompes monocanal : 2,0 – 4 056 ml/min
  • Précision du débit (eau sans contre-pression) : ± 2 %
  • Dosage de l’intervalle : 0,001 à 9 999 ml en pauses de 0,1 sec à 750 h
  • Dosage du volume : 0,001 à 9 999 ml
  • Interface numérique : RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±2%
Type de contrôle Analogique
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP55
Débit 2,0 à 4 056 ml/min
Motor Speed 24 à 600 tr/min
Modèle Hei-FLOW Ultimate 600