Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 120
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Motor Speed:
5 à 120 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le dosage précis est particulièrement important dans les domaines pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire. Des conditions de processus traçables sont la condition préalable au pompage de fluides sensibles en toute sécurité. Ceci est garanti par une précision de réglage de ±1 % ainsi que par un réglage précis de la vitesse de rotation (5 à 120 tr/min).
- De plus, une pédale disponible en option permet de faire fonctionner la pompe dans des hottes d’extraction fermées. Les paramètres – vitesse de rotation, sens de rotation, fonction marche / arrêt – peuvent être commandés à distance par le biais de l’interface analogique ou numérique.
- Ce modèle permet de sélectionner une tête de pompe monocanal ou multicanaux. Le débit varie en fonction de la tête de pompe : il est de 0,38 à 813 ml/min pour la tête de pompe monocanal et de 0,005 à 364 ml/min pour la tête de pompe multicanaux. En fonction de la priorité du processus, les paramètres suivants peuvent être réglés sur l’appareil : vitesse de rotation, diamètre du tuyau, affichage du débit, volume de dosage, dosage par intervalles et temps de pause. La pompe peut être calibrée pour obtenir des résultats de dosage optimaux.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Type d’affichage | LED |
| Classification du boîtier | IP33 |
| Débit | 0.38 to 813 mL/min. (Single-channel), 0.005 to 364 mL/min. (Multi-channel) |
| Motor Speed | 5 à 120 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Type de bouchon | Prise EU |