Learn More
Heidolph™ Agitateur magnétique MR Hei-Mix S
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité:
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mélangez rapidement et efficacement avec une plage de vitesse étendue pouvant atteindre 2 200 tr/min.
- Unité compacte pour mélanger efficacement les échantillons jusqu’à 5 L
- Boîtier longue durée en polyamide et plaque supérieure en PVDF
- Pour une agitation douce dans les applications de biologie et de microbiologie
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0 à 2 000 tr/min |
| Positions d’agitation | 11 |
| Matériau de la plaque supérieure | PVDF |
| Capacité | 5 L |
| Affichage | None |
| Forme | Round |
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 126 x 80 mm |
| Diamètre de plaque supérieure (impériale) | 4.1 in. |
| Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 104 mm |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |