Learn More
Heidolph™ Noyau de mélange et de chaleur Hei-PLATE
Code produit 17814447 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17814447 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17814447 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5063210000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Mix 'n' Heat Core possède des caractéristiques bien conçues pour un mélange et un chauffage sans souci.
  • L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core offre une prise en main intuitive : Grâce à un écran par fonction principale (agitation et chauffage), vous visualisez facilement et à tout moment toutes les valeurs et tous les réglages.
  • La manipulation s'effectue via deux commandes à pression et rotatives avec anneaux LED pour une identification aisée des fonctions actives.
  • Des minuteries séparées pour le chauffage et l'agitation offrent une plus grande flexibilité et permettent un meilleur contrôle des expériences.
  • La navigation intuitive des menus rend l'utilisation de cet appareil particulièrement facile.
  • Pour contrôler la température, vous pouvez choisir entre trois modes de chauffage : FAST Pour un chauffage particulièrement rapide, ainsi que pour un contrôle extrêmement précis de la température cible sans dépassement, les modes PRECISE et PRECISE+ assurent une protection optimale des échantillons sensibles.
  • Compatible avec le capteur de température Pt1000 ainsi qu'avec le double capteur Pt1000 permettant la mesure simultanée dans votre échantillon et dans le liquide du bain.
  • Réglage en trois étapes (comportement au démarrage) de la vitesse d'agitation
  • Vous pouvez régler le sens de rotation de l'agitateur magnétique et profiter du détecteur automatique d'agitation, pour une agitation optimale de votre échantillon en toutes circonstances, même en cas d'irrégularités.
  • Grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et le panneau de commande, ainsi qu'un indicateur visuel de chaleur résiduelle aux températures > 50 °C, °protéger contre les brûlures
  • Breveté Kera-Disk™ Fabriqué en aluminium anodisé, ce boîtier est résistant aux produits chimiques et aux rayures, ce qui le rend compatible avec de nombreux accessoires et échantillons, tout en occupant un espace réduit.
  • Le matériau utilisé permet des temps de chauffage très rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Dimensions 145 mm de diamètre
max. (métrique) 20 °C à 350 °C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Type de bouchon UE
Nbre de positions Multiple
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 10 ans
Dimensions (L x l x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifications/Conformité Aucun
Affichage TFT