Learn More
Heidolph™ Agitateur magnétique à plaque chauffante Hei-PLATE Mix’n’Heat Core
Code produit 17911971 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17911971 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17911971 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5061210000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core a été conçu avec deux boutons rotatifs permettant un accès direct aux deux fonctions principales.
  • La vitesse et la température sont réglées à l'aide d'une balance.
  • Les valeurs maximales sont de 1400 tr/min et 300 °C.
  • L'agitateur magnétique est très facile à utiliser et est équipé des dispositifs de sécurité les plus importants.
  • Grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et les éléments de commande, ainsi qu'un indicateur optique de chaleur résiduelle aux températures > 50 °C, °protéger contre les brûlures
  • La fonction de chauffage peut être activée séparément et est indiquée par l'allumage du bouton LED.
  • Breveté Kera-Disk™ L'empreinte, en aluminium anodisé, est résistante aux produits chimiques et aux rayures, et a un diamètre de 135 mm.
  • Sa taille unique permet de l'utiliser avec de nombreux accessoires et échantillons tout en occupant un espace réduit.
  • Le matériau utilisé permet également des temps de chauffage plus rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 299 x 168 x 101 mm
Certifications/Conformité CE, NRTL
Affichage Analogique