Learn More
Heidolph™ Agitateur magnétique à plaque chauffante Hei-PLATE Mix’n’Heat Core
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
- La vitesse et la température sont réglées à l'aide d'une balance.
- Les valeurs maximales sont de 1400 tr/min et 300 °C.
- L'agitateur magnétique est très facile à utiliser et est équipé des dispositifs de sécurité les plus importants.
- Grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et les éléments de commande, ainsi qu'un indicateur optique de chaleur résiduelle aux températures > 50 °C, °protéger contre les brûlures
- La fonction de chauffage peut être activée séparément et est indiquée par l'allumage du bouton LED.
- Breveté Kera-Disk™ L'empreinte, en aluminium anodisé, est résistante aux produits chimiques et aux rayures, et a un diamètre de 135 mm.
- Sa taille unique permet de l'utiliser avec de nombreux accessoires et échantillons tout en occupant un espace réduit.
- Le matériau utilisé permet également des temps de chauffage plus rapides
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium à revêtement en céramique |
| Tension | 230 V |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 20°C à 300°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Rond |
| Charge max. d’échantillons | 25 kg |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 20 L |
| Afficher plus |