Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate
Code produit 17921971 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17921971 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17921971 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5064210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00€
    1480.63€ / 1 pièces
    Économisez 294.37€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate est équipé de nombreuses interfaces pour les processus de laboratoire automatisés.
Précision et possibilités de mise en réseau lors du chauffage ou de l'agitation
L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate ouvre la voie à des pratiques de travail tournées vers l'avenir : Grâce à ses équipements dotés de nombreuses interfaces, il répond à toutes les exigences en matière de numérisation et de réseau. Le RS232 et USB Les interfaces B permettent un contrôle via le logiciel Hei-Control, gratuit, ainsi que la solution Hei-PROCESS. Grâce à l'interface LAN, vous pouvez intégrer directement l'appareil à un réseau, tandis que USB Une interface située à l'avant permet l'enregistrement des données via USB bâton. Utilisez le USB Interface C et combiner l'agitateur magnétique avec l'électrique Heidolph™ Le cric de laboratoire permet de travailler encore plus confortablement et en toute sécurité.
Pour contrôler la température, vous pouvez choisir entre trois modes de chauffage : FAST Pour un chauffage particulièrement rapide, utilisez les modes PRECISE et PRECISE+ pour un contrôle extrêmement précis de votre température cible, sans dépassement. – Voici comment les échantillons sensibles sont protégés de manière optimale. Par conséquent, l'appareil est compatible avec le capteur de température Pt1000, ainsi qu'avec le double capteur Pt1000, pour permettre une mesure simultanée dans votre échantillon et dans le liquide du bain. La possibilité de programmer des rampes et de créer des profils vous offre un contrôle total et accroît la précision et la reproductibilité de vos expériences.
Pour la vitesse d'agitation, il existe un réglage à trois étapes (comportement au démarrage). De plus, vous pouvez régler le sens de rotation de l'agitateur magnétique et bénéficier du détecteur automatique d'agitateur. Par conséquent, votre échantillon est brassé de manière optimale à tout moment, même en cas d'irrégularités lors du brassage.
Cet agitateur magnétique est équipé des principaux dispositifs de sécurité. La grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et le panneau de commande, ainsi que l'indicateur visuel de chaleur résiduelle aux températures > 50 °C, °protéger contre les brûlures.
Le brevet Kera-Disk™ La plaque en aluminium anodisé est résistante aux produits chimiques, résistante aux rayures et a un diamètre de 135 mm. Sa taille unique la rend idéale pour une utilisation avec de nombreux accessoires et échantillons, tout en occupant un espace réduit. De plus, le matériau utilisé permet des temps de chauffage ultra-rapides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifications/Conformité CE, NRTL
Affichage TFT