Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Basic Package Core+
Code produit 17961971 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17961971 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17961971 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5062215000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pack de base Hei-PLATE Sensor Core+ comprend tout le nécessaire pour un chauffage rapide et précis.
  • L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ assure un chauffage rapide et précis sans surchauffe.
  • Pour un travail respectueux des échantillons
  • Capteur de température Pt1000 pour une maîtrise précise de la température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) 20°C à 300°C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 3 ans
Certifications/Conformité CE, NRTL
Affichage LCD