Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate
Code produit. 17981971 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Dimensions:
135 mm de diamètre
145 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17981971
Marque: Heidolph™ 5064215000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate includes everything needed for fast and precise heating.
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Ceramic-coated Aluminum
Tension 230 V
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) 20°C to 300°C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 3 ans
Certifications/Conformité CE, NRTL
Affichage TFT