Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Réacteur de laboratoire Hei-React
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
- Inclus dans la livraison :
- Offre une stabilité exceptionnelle pour le récipient du réacteur et une facilité d’utilisation unique, grâce à la tige télescopique pivotante et assistée par ressort
- Le cadre comprend également un bac goutte-à-goutte
- Le récipient de procédé à simple chemise (250 mL) est un récipient en verre fabriqué pour Radleys garantir un contrôle précis et uniforme de la température pendant la réaction
- Sa géométrie optimisée assure une mise à l’échelle dans les meilleures conditions
- Le Hei-TORQUE Core Overhead Swirrer, léger, compact et puissant avec un couple de 40 Ncm, avec un passage d’agitateur pour une configuration verticale parfaite de l’ensemble du système
- Le brassage d’hélice PR39 avec un revêtement en PTFE allant de la pale de l’agitateur à l’arbre
- Pour obtenir les meilleurs résultats de mélange, quel que soit le volume et la viscosité du milieu
- Le collecteur de drainage Réglage pour un vidage rapide et facile du thermofluide lors du changement du récipient du réacteur
- Facile à faire, car aucun outil n’est nécessaire
- Un capteur de température Pt1000 recouvert de PTFE pour contrôler la température du milieu
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 5 L |
| Température max. (métrique) | 230 °C |
| Type de prise | UE |
| Type de récipient | Simple chemise |
| Type de produit | Réacteur de laboratoire |
| Tension | 100/115/220/230 V |
| Dimensions (D x W x H) | 538 x 540 x 1220 mm |
| Vitesse de rotation | 20 à 2000 tr/min |
| Modèle | Hei-REACT 5 L |