Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Noyau Alternatif 2000
Code produit 32174210 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
32174210 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32174210 Fournisseur Heidolph Scientific Products GmbH Code fournisseur 5461240400
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assure une bonne séparation des échantillons
  • La plateforme shaker avec un tapis en caoutchouc plat 2000 incluse dans le champ de distribution augmente la capacité de la plateforme de 71,5 % par rapport au Hei-SHAKE Reciprocating Core
  • Avec une course de 36 mm et une plage de vitesses de 1 à 300 tr/min
  • Les applications peuvent être réalisées en fonctionnement continu ou au moyen d’un minuteur
  • La fonction de minuterie intégrée (1 min à 999 h. 59 min.) et l’interface RS232 permettent un fonctionnement non supervisé
  • L’activation des appareils et les processus partiellement automatisés peuvent être effectués à distance via la connexion au PC ou via un logiciel serveur
  • Le redémarrage automatique, par exemple après des coupures de courant, peut être configuré avec la structure de menu conviviale
  • Portée de livraison : Shaker, tapis en caoutchouc plat 1000 et mise à niveau vers la plateforme 2000, tapis en caoutchouc plat 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 36 mm
Capacité de charge (métrique) 15 kg
Vitesse de rotation 0 à 300 tr/min
Tension 100/115/220/240 V
Type de produit Agitateur va-et-vient
Type de prise UE
Dimensions (L x l) de la plateforme 390 x 340 mm
Modèle Hei-SHAKE Noyau Alternatif 2000