Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Noyau Réciproque Hei-SHAKE
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
- Avec une course de 36 mm et une plage de vitesses de 1 à 300 tr/min
- Les applications peuvent être réalisées en fonctionnement continu ou au moyen d’un minuteur
- La fonction de minuterie intégrée (1 min à 999 h. 59 min.) et l’interface RS232 permettent un fonctionnement non supervisé
- L’activation des appareils et les processus partiellement automatisés peuvent être effectués à distance via la connexion au PC ou via un logiciel serveur
- De plus, le redémarrage automatique, par exemple après des coupures de courant, peut être configuré grâce à la structure de menu conviviale
- Champ de livraison : Shaker, Flat Rubber Mat 1000
Specifications
Specifications
| Orbite | 36 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 15 kg |
| Vitesse de rotation | 0 à 300 tr/min |
| Tension | 100/115/220/240 V |
| Type de produit | Agitateur va-et-vient |
| Type de prise | UE |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 294 x 263 mm |
| Modèle | Noyau Réciproque Hei-SHAKE |