Learn More
Heidolph™ Agitateurs verticaux Hei-TORQUE série Precision
Code produit 15301758 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
10 à 2 000 tr/min
10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min
Modèle:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Couple:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Modèle Couple Conditionnement
15301758 10 à 2 000 tr/min Hei-TORQUE Precision 100 100 Ncm 1 pièce
15331758 10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min Hei-TORQUE Precision 400 400 Ncm 1 pièce
15311758 10 à 2 000 tr/min Hei-TORQUE Precision 200 200 Ncm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15301758 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5016102000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00€
    2165.00€ / 1 pièces
    Économisez 1400.00€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Agitateurs verticaux Heidolph™ Hei-TORQUE série Précision, idéaux pour les tâches exigeantes qui doivent être reproductibles et traçables.
  • L’indication précise du couple affiche toutes les modifications de viscosité
  • Vitesse constante même en cas de variations de charge
  • Le moteur de nouvelle génération fournit une puissance maximale avec un minimum de bruit
  • Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
  • Interface RS 232 ou USB pour l’enregistrement de toutes les données de processus dans un fichier numérique
  • Logiciel gratuit permettant d’automatiser et d’enregistrer tous les paramètres de processus
Affichage numérique de 3,2 po pour une grande facilité d’utilisation :
  • Permet des profils préprogrammés et enregistre les profils dans la mémoire
  • Fonctionnement par intervalles
  • Affichage tr/min et graphique de couple
  • Réglage minuteur / compte à rebours / temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 10 à 2 000 tr/min
Affichage Numérique
Tension 230 V
Diamètre (métrique) de l’arbre 10,5 mm
Description Dimensions : 241 x 93 x 328 mm
Modèle Hei-TORQUE Precision 100
Nbre de vitesses 1
Type de protection IP54
Couple 100 Ncm
Viscosité 60 000 mPas
Poids (métrique) 4,5 kg