Learn More
Heidolph™ Agitateurs verticaux Hei-TORQUE série Precision
Code produit. 15311758 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Vitesse:
10 à 2 000 tr/min
10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min
Modèle:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Couple:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15311758
Marque: Heidolph™ 5016202000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateurs verticaux Heidolph™ Hei-TORQUE série Précision, idéaux pour les tâches exigeantes qui doivent être reproductibles et traçables.
  • L’indication précise du couple affiche toutes les modifications de viscosité
  • Vitesse constante même en cas de variations de charge
  • Le moteur de nouvelle génération fournit une puissance maximale avec un minimum de bruit
  • Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
  • Interface RS 232 ou USB pour l’enregistrement de toutes les données de processus dans un fichier numérique
  • Logiciel gratuit permettant d’automatiser et d’enregistrer tous les paramètres de processus
Affichage numérique de 3,2 po pour une grande facilité d’utilisation :
  • Permet des profils préprogrammés et enregistre les profils dans la mémoire
  • Fonctionnement par intervalles
  • Affichage tr/min et graphique de couple
  • Réglage minuteur / compte à rebours / temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 10 à 2 000 tr/min
Affichage Numérique
Tension 230 V
Diamètre (métrique) de l’arbre 10,5 mm
Description Dimensions : 241 x 93 x 328 mm
Modèle Hei-TORQUE Precision 200
Nbre de vitesses 1
Type de protection IP54
Couple 200 Ncm
Viscosité 100 000 mPas
Poids (métrique) 5,4 kg