Learn More
Heidolph™ Ensemble Hei-TORQUE Silver
Code produit 17343280 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17343280 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17343280 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5016101900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00€
    2291.00€ / 1 pièces
    Économisez 729.00€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pack comprend le Hei-TORQUE Value, le support télescopique et la pince.
  • Hei-TORQUE Value 100
  • Pied de télescope
  • Pince
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 230 V
Type de prise UE