Learn More
Heidolph™ Agitateur à hélice Hei-TORQUE Expert Series
Code produit 15391748 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
10 à 2 000 tr/min
Modèle:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Couple:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Modèle Couple Conditionnement
15391748 10 à 2 000 tr/min Hei-TORQUE Expert 100 100 Ncm 1 pièce
15380648 10 à 2 000 tr/min Hei-TORQUE Expert 200 200 Ncm 1 pièce
15321758 10 à 2 000 tr/min Hei-TORQUE Expert 400 400 Ncm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15391748 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5016101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00€
    1883.00€ / 1 pièces
    Économisez 997.00€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Les agitateurs à hélice de la série Hei-TORQUE Expert sont conçus pour mélanger et disperser des milieux nécessitant des résultats non reproductibles dans des applications à haute viscosité.
  • Indication des tendances de couple pour surveiller les changements de viscosité
  • Affichage numérique de 2,4 po pour une grande facilité d’utilisation
  • Vitesse constante même en cas de variations de charge
  • Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
  • Dernière génération de moteur pour une puissance maximale et un niveau sonore minimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 10 à 2 000 tr/min
Capacité 50 L
Affichage Numérique
Tension 230 V
Puissance 90 W
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,4 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 10,5 mm
Dimensions (L x l x H) 241 x 86 x 328 mm
Modèle Hei-TORQUE Expert 100
Nbre de vitesses 1
Type de protection IP54
Couple 100 Ncm
Type Agitateur vertical
Viscosité 60 000 mPas
Poids (impériale) 9.9 lb.
Poids (métrique) 4,5 kg