Learn More
Heidolph™ Ensemble Hei-VAP Basic
Code produit 16555470 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16555470 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16555470 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5713430000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6893.17€
    6417.00€ / 1 pièces
    Économisez 476.17€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie verticale G3.
  • Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie verticale G3
  • Pompe à vide Rotavac Valve Tec
  • Instrument de contrôle du vide manuel
  • Kit de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de prise Prise EU