Learn More
Heidolph™ Ensemble Allround Core Hei-VAP
Code produit 16535470 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16535470 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16535470 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5712030000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie verticale G3.
  • Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie verticale G3
  • Hei-VAC Control
  • Pompe à vide Rotavac Valve Tec
  • Kit de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de prise Prise EU