Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3
Code produit 16266881 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Flacon d’élimination de 5 l, bain de 4,5 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16266881 Flacon d’élimination de 5 l, bain de 4,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16266881 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5710130000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6360.00€
    4108.00€ / 1 pièces
    Économisez 2252.00€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Hei-VAP Core HL G3 utilise un concept de fonctionnement axé sur l'essentiel : clair et avec un accès permanent aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain-marie.
  • Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
  • Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
  • La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
  • Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
  • Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
  • Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
  • Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G3
  • Le bouton de veille arrête toutes les fonctions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Prise EU
Poids (métrique) 15 kg
Poids (impériale) 33.1 lb.
Capacité (métrique) Flacon d’élimination de 5 l, bain de 4,5 l
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20 °C à 210 °C
Affichage LCD
Type du moteur Moteur à courant continu sans balai
Plage de températures (impériale) 68 °F à 410 °F
Puissance 1400 W
Type d’assemblage de la verrerie Verrerie verticale G3
Indice IP IP20
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Type de contrôleur Électronique
Précision de la température ±1 K
Angle 20° jusqu'à 80 ans°
Type Évaporateur rotatif à levage manuel