Learn More
Heidolph™ Noyau Hei-VAP ML G3B
Code produit 16267910 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16267910 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16267910 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5720131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5056.06€
    4529.00€ / 1 pièces
    Économisez 527.06€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.
  • Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
  • Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
  • La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
  • Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
  • Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
  • Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
  • Modèle de levage motorisé avec verrerie verticale G3 revêtue de plastique et transparente
  • Le bouton de veille arrête toutes les fonctions. Lors de l’utilisation d’un modèle de levage motorisé, ce bouton soulève le flacon d’évaporation à partir du bain chauffant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Type de prise Prise EU