Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control HL G3
Code produit 16489265 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16489265 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16489265 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5730230000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6491.47€
    6044.00€ / 1 pièces
    Économisez 447.47€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Expert, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
  • Écran tactile de 5 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
  • Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G3
  • Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
  • Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
  • Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
  • Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
  • Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
  • Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
  • Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
  • Grâce à l’interface USB et Micro SD pour faciliter l’installation des mises à jour logicielles et le transfert de favoris individuels d’un périphérique à un autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de prise Prise EU