Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control HL G3B XL, prise UE
Code produit. 17363310 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17363310
Marque: Heidolph™ 5730231500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Expert Control HL G3B XL ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Expert.
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Expert, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
  • Écran tactile de 5 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
  • Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G3 XL revêtue de plastique transparent - Obtenez des taux d’évaporation plus élevés grâce à une surface de refroidissement étendue de 2 200 cm2
  • Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
  • Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
  • Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
  • Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
  • Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
  • Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
  • Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
  • Grâce à l’interface USB et Micro SD pour faciliter l’installation des mises à jour logicielles et le transfert de favoris individuels d’un périphérique à un autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de bouchon Prise EU