Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert ml G3, prise UE
Code produit 17323320 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17323320 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17323320 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5740130000
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Expert ML G3 permet un réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou directement via les boutons du panneau de commande.
Réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou pour un accès rapide pendant un procédé actif, directement via les boutons du panneau de commande.
  • Panneau de commande central avec écran tactile de 5 po
  • Modèle de levage motorisé avec verrerie verticale G3
  • Affichage transparent de toutes les valeurs (modes Basic et Advanced)
  • Avec minuteur, limitation de la température maximale, menu multilingue et affichage de texte pour les messages d’erreur
  • Séparez les boutons pour la rotation et le chauffage grâce à la fonction de verrouillage pour éviter tout réajustement accidentel
  • Éclairages annulaires LED et pictogramme pour afficher l’activité même à distance
  • Bibliothèque de solvants intégrée pour faciliter le réglage du vide requis sur un contrôleur de vide externe
  • Interfaces USB et Micro SD
  • Affichage en option de la température pour la vapeur
  • Mise à niveau ultérieure possible de Hei-VAP Expert Control, y compris le contrôle du vide et du refroidisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Type de prise Prise EU