Learn More
Heidolph™ Paquet de séchage de poudre Hei-VAP-Chill, prise EU
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
- Hei-VAP Expert Control avec levage motorisé et verrerie verticale G3
- Pompe à vide Rotavac Valve Control
- Vanne à vide
- Refroidisseur Hei-CHILL 600
- Câble RS-232
- Kit de tuyaux
- Flacon en poudre 2 L
- Tube à vapeur avec filtre en poudre
- Fluide thermique Kyro 30 (10 L)
Spécification
Spécification
| Type | Évaporateur rotatif à levage motorisé |
| Type de prise | Prise EU |