Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control ML G6B, prise UE
Code produit 17313380 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17313380 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17313380 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5760261000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Ultimate Control ML G6B ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes au Hei-VAP Ultimate.
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Ultimate, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
  • Écran tactile de 7 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
  • Modèle de levage motorisé avec verrerie verticale G6 revêtue de plastique et transparente pour une distillation par reflux
  • Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
  • Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
  • Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
  • Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
  • Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
  • Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
  • Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
  • Interfaces USB et Micro SD plus LAN / RS-232 (compatible Lab 4.0)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Type de bouchon Prise EU