Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate ML G3B, prise UE
Code produit 17363360 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17363360 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17363360 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5760131000
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Ultimate ML G3B permet un réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou directement via les boutons du panneau de commande.
Réglage précis de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant sur l’écran tactile numérique ou pour un accès rapide pendant un procédé actif, directement via les boutons du panneau de commande.
  • Panneau de commande central avec écran tactile de 7 po
  • Modèle de levage motorisé avec verrerie verticale G3 revêtue de plastique et transparente
  • Affichage transparent de toutes les valeurs (modes Basic et Advanced)
  • Avec minuteur, limitation de la température maximale, menu multilingue et affichage de texte pour les messages d’erreur
  • Séparez les boutons pour la rotation et le chauffage grâce à la fonction de verrouillage pour éviter tout réajustement accidentel
  • Éclairages annulaires LED et pictogramme pour afficher l’activité même à distance
  • Bibliothèque de solvants intégrée pour faciliter le réglage du vide requis sur un contrôleur de vide externe
  • Interfaces USB et Micro SD plus LAN / RS-232 (compatible Lab 4.0)
  • Affichage en option de la température pour la vapeur
  • Mise à niveau ultérieure possible de Hei-VAP Ultimate Control, y compris le contrôle du vide et du refroidisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Type de prise Prise EU