Learn More
Heidolph™ Ensemble de refroidissement, applications universitaires HEI-VAP, prise UE
Code produit 17363290 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17363290 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17363290 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5712510000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10841.57€
    9908.00€ / 1 pièces
    Économisez 933.57€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’ensemble Hei-VAP University Academic-Chill comprend un dispositif de levage manuel, une pompe à vide, un refroidisseur et un kit de tuyaux.
  • Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie diagonale G1
  • Pompe à vide Rotavac Valve Tec
  • Instrument de contrôle du vide manuel
  • Refroidisseur Hei-CHILL 250
  • Fluide thermique Kyro 30 (10 L)
  • Kit de tuyaux
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de prise Prise EU