Learn More
Thermo Scientific™ Support réglable en hauteur pour Herasafe™ 2030i
Code produit 15983110 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) extérieure:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) extérieure Conditionnement
15983110 1000 mm 1 pièce
15993110 1300 mm 1 pièce
15903120 1600 mm 1 pièce
15913120 1900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15983110 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00€
    1128.00€ / 1 pièces
    Économisez 27.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Pour une utilisation avec des enceintes de sécurité biologique Herasafe 2030i
Support réglable en hauteur par incréments de 50 mm (plage de hauteur 680-880 mm), gris graphite
  • Pas de réglage de 50 mm
  • Gris graphite
  • Hauteur - 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Socle réglable (hauteur de 680 - 880 mm), 0,9 m, gris graphite
Type de produit Socle à hauteur réglable
Hauteur (impériale) 26,7 in à 34,6 in
Hauteur (métrique) de 680 à 880 mm
Longueur (métrique) extérieure 1000 mm
À utiliser avec (équipement) Enceinte de sécurité biologique Herasafe 2030i de 0,9 m
Profondeur (métrique) 800 mm