Learn More
Macherey-Nagel™ Pince à sertir manuelle réglable en hauteur
Code produit 12738372 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12738372 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12738372 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735132
En stock
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Type Pince à sertir manuelle
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons à couvercle rabattable / déchirable 20 mm
Dimensions 20 mm