Learn More
Thermo Scientific™ Gélose entérique Hektoen
Description
Isolez et différenciez des espèces de Shigella et de Salmonella dans des échantillons cliniques et alimentaires grâce à ce milieu sélectif.
Isolez et différenciez Shigella et Salmonella spp. des échantillons cliniques et des aliments, grâce à la gélose entérique Hektoen Thermo Scientific™ Oxoid™ prête à l’emploi. Ce milieu sélectif est recommandé pour l’isolement des salmonelles dans les aliments conformément au Manuel d’analyse bactériologique1. Il est également recommandé par les normes ISO 215672 pour l’isolement des shigelles des aliments.
La gélose entérique Hektoen est un milieu différentiel et sélectif pour l’isolement de Shigella et de Salmonella spp.
- Recommandé pour l’isolement de Salmonella dans les aliments conformément au Manuel d’analyse bactériologique1.
- Conforme à la norme ISO 21567 pour l’isolement des shigelles des aliments2.
- Facile à lire : les shigellae forment des colonies vertes et humides, tandis que les salmonellae forment des colonies bleu-vert, et les autres coliformes forment des colonies rose saumon à orange entourées d’une zone de précipitation de la bile.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
La haute teneur en peptones du milieu compense les effets inhibiteurs des sels biliaires notamment sur les espèces de Shigella. Les glucides supplémentaires (saccharose et salicine) permettent une meilleure différenciation que le lactose seul et la toxicité inférieure du double indicateur améliore la récupération. L’augmentation de la teneur en lactose contribue à la reconnaissance précoce des organismes à faible teneur en lactose. Le thiosulfate et le citrate ferrique sont présents pour détecter les organismes producteurs de H2S.
Spécification
Spécification
| Couleur | Olive à jaune ocre |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Quantité | 10/boîte |