Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour Helicobacter pylori
Description
Isolez sélectivement Helicobacter Pylori d’échantillons cliniques grâce à ce milieu sélectif et prêt à l’emploi.
Isolez sélectivement Helicobacter pylori d’échantillons cliniques tels que des biopsies gastriques grâce à la gélose sélective pour Helicobacter Pylori Thermo Scientific™ Oxoid™. En raison de l’ajout des agents antimicrobiens cefsulodine et amphotéricine B à la formulation, le milieu offre une sélectivité contre les espèces de Candida. La gélose sélective pour Helicobacter Pylori s’est avérée atteindre un taux d’isolement plus élevé des H. pylori et présenter un taux de contamination inférieur aux autres espèces par rapport au milieu de Skirrow et à la gélose au sang1.
H.pylori sont des bacilles à Gram négatif associés à un certain nombre d’affections gastriques, principalement les gastrites et les ulcères peptiques1, 2, 3
Utilisez la gélose sélective pour Helicobacter Pylori pour isoler H. pylori d’échantillons cliniques.
- Taux d’isolement plus élevés des pylori que le milieu de Skirrow et les géloses au sang1.
- Sélective contre les espèces de Candida en raison de l’ajout de cefsulodine et d’amphotéricine B.
- Réduction du risque de contamination par la flore concurrente.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide rouge / marron |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Description | Gélose sélective pour Helicobacter pylori |
| Format | Plaque simple de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Type d’emballage | 10 plaques de 90 mm, sous film |
| Quantité | 10 |