Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Code produit 11734906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
25mL
30mL
50 ml
75mL
130mL
190mL
Diamètre (métrique) externe:
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Couleur:
Translucide
Transparent
Description:
Forme courte
Forme haute
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Couleur Description unitSize
11734906 130mL 80mm Translucide Forme courte 1 pièce
11794056 130mL 80mm Transparent Forme courte 1 pièce
11704066 190mL 75mm Transparent Forme haute 1 pièce
11705773 15mL 41mm Translucide Forme courte 1 pièce
11755045 20mL 35mm Transparent Forme haute 1 pièce
11724886 25mL 47mm Translucide Forme courte 1 pièce
11705694 30mL 43mm Translucide Forme haute 1 pièce
11784096 50 ml 57mm Translucide Forme courte 1 pièce
11774096 75mL 67mm Transparent Forme courte 1 pièce
11704106 30mL 43mm Transparent Forme haute 1 pièce
11735694 50 ml 50mm Translucide Forme haute 1 pièce
11725694 50 ml 50mm Transparent Forme haute 1 pièce
11794096 75mL 67mm Translucide Forme courte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11734906 Fournisseur Helios Italquartz Code fournisseur 63F00515
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour le stockage d’échantillons en laboratoire. Les creusets en quartz Helios Italquartz™ offrent une bonne résistance aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
  • Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
  • Disponibles dans une large gamme de volumes
  • Disponibles en couleur transparente ou translucide
  • Disponibles en forme haute ou basse
  • Résistants à la corrosion
Spécification
Couleur Translucide
Description Forme courte
Matériau Quartz
Température max. (métrique) 1000°C
Capacité (métrique) 130mL
Diamètre (métrique) externe 80mm
Hauteur (métrique) 50mm
Product Type Creuset