Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Description
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Disponibles en couleur transparente ou translucide
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Description | Forme courte |
| Matériau | Quartz |
| Température max. (métrique) | 1000°C |
| Capacité (métrique) | 75mL |
| Diamètre (métrique) externe | 67mm |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Product Type | Creuset |